2-Iodo-5-trifluoromethylpyridine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC9199-25G PC9199-5G
APOSPC9199-25GEA 134 EUR
APOSPC9199-25G APOSPC9199-5G
2-Iodo-5-trifluoromethylpyridine 98%
2-Iodo-5-trifluoromethylpyridine
Formel: C₆H₃F₃IN
Schmelzpunkt: 79…83 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD08741351
CAS-Nummer: 100366-75-4