3-Amino-α,α,α-trifluor-p-toluylsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-Amino-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
PC9194-10G PC9194-1G PC9194-5G
APOSPC9194-10GEA 132 EUR
APOSPC9194-10G APOSPC9194-1G APOSPC9194-5G
3-Amino-α,α,α-trifluor-p-toluylsäure 97%
3-Amino-α,α,α-trifluor-p-toluylsäure
Formel: C₈H₆F₃NO₂
Schmelzpunkt: 198.6…205 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07784307
CAS-Nummer: 125483-00-3