3-Amino-2-fluorpyridin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC9189-1G PC9189-5G
APOSPC9189-1GEA 21.9 EUR
APOSPC9189-1G APOSPC9189-5G
3-Amino-2-fluorpyridin
3-Amino-2-fluorpyridin
Formel: C₅H₅FN₂
Dichte: 1,212 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: >110 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03095248
CAS-Nummer: 1597-33-7