1,1,2-Trifluoro-2-chloro-3-methyl-3-vinylcyclobutane
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC9135-25G PC9135-5G
APOSPC9135-25GEA 115 EUR
APOSPC9135-25G APOSPC9135-5G
1,1,2-Trifluoro-2-chloro-3-methyl-3-vinylcyclobutane
1,1,2-Trifluoro-2-chloro-3-methyl-3-vinylcyclobutane
Formel: C₇H₈ClF₃
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00039438
CAS-Nummer: 4265-28-5
UN-Nummer: 1993
ADR: 3,III