N-Fmoc-4-(trifluoromethyl)-L-phenylalanine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Fmoc-Phe(4-CF3)-OH
PC9134-1G
PC9134-5G
PC9134-250MG
APOSPC9134-1GEA
132
EUR
APOSPC9134-1G
APOSPC9134-5G
APOSPC9134-250MG
N-Fmoc-4-(trifluoromethyl)-L-phenylalanine
N-Fmoc-4-(trifluoromethyl)-L-phenylalanine
Formel:
C₂₅H₂₀F₃NO₄ Molekulargewicht: 455.433 g/mol Lagerungstemperatur: Gefrierschrank |
MDL Number:
MFCD00797581 CAS-Nummer: 247113-86-6 |