5-Amino-2-fluorpyridin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Fluoro-5-pyridylamine, 2-Fluoropyridin-5-amine
PC9133-10G
PC9133-250G
PC9133-50G
APOSPC9133-10GEA
87
EUR
APOSPC9133-10G
APOSPC9133-250G
APOSPC9133-50G
5-Amino-2-fluorpyridin 97%
5-Amino-2-fluorpyridin
Formel:
C₅H₅FN₂ Schmelzpunkt: 86…91 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01632180 CAS-Nummer: 1827-27-6 |