N,N-Diethyl chlorofluoroacetamide 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC9117-25G
PC9117-5G
APOSPC9117-25GEA
868
EUR
APOSPC9117-25G
APOSPC9117-5G
N,N-Diethyl chlorofluoroacetamide 97%
N,N-Diethyl chlorofluoroacetamide
Formel:
C₆H₁₁ClFNO Siedepunkt: 113…115 °C/27mmHg Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00101818 CAS-Nummer: 364-94-3 UN-Nummer: 1993 ADR: 3,III |