(2,4-Difluorophenoxy)acetic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC911112-1G PC911112-5G
APOSPC911112-1GEA 190 EUR
APOSPC911112-1G APOSPC911112-5G
(2,4-Difluorophenoxy)acetic acid 98%
(2,4-Difluorophenoxy)acetic acid
Formel: C₈H₆F₂O₃
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03422203
CAS-Nummer: 399-44-0