4-Fluor-3-iodbenzonitril
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC9106-1G
PC9106-5G
PC9106-250MG
APOSPC9106-1GEA
59.6
EUR
APOSPC9106-1G
APOSPC9106-5G
APOSPC9106-250MG
4-Fluor-3-iodbenzonitril
4-Fluor-3-iodbenzonitril
Formel:
C₇H₃FIN Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD08458123 CAS-Nummer: 159719-57-0 |