5-Chlor-2-fluoranisol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 4-Chloro-1-fluoro-2-methoxybenzene
PC910089-25G PC910089-5G
APOSPC910089-25GEA 285 EUR
APOSPC910089-25G APOSPC910089-5G
5-Chlor-2-fluoranisol 95%
5-Chlor-2-fluoranisol
Formel: C₇H₆ClFO
Molekulargewicht: 160.58
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 1092349-89-7