1-(4-Fluorophenyl)-2-methylpropylamine 96%
Lieferant: Apollo Scientific
PC908877-100MG PC908877-1G PC908877-250MG
APOSPC908877-100MGEA 168 EUR
APOSPC908877-100MG APOSPC908877-1G APOSPC908877-250MG
1-(4-Fluorophenyl)-2-methylpropylamine 96%
1-(4-Fluorophenyl)-2-methylpropylamine
Formel: C₁₀H₁₄FN
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07339047
CAS-Nummer: 863668-04-6