N-Ethyl-4-fluorobenzylamine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC908738-25G
PC908738-5G
APOSPC908738-25GEA
311
EUR
APOSPC908738-25G
APOSPC908738-5G
N-Ethyl-4-fluorobenzylamine 95%
N-Ethyl-4-fluorobenzylamine
Formel:
C₉H₁₂FN Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD04537942 CAS-Nummer: 162401-03-8 |