3-Amino-2-(trifluormethyl)pyridin 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 2-(Trifluoromethyl)-3-pyridylamine, 2-(Trifluoromethyl)pyridin-3-amine
PC908641-1G PC908641-250MG
APOSPC908641-1GEA 250 EUR
APOSPC908641-1G APOSPC908641-250MG
3-Amino-2-(trifluormethyl)pyridin 95%
3-Amino-2-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₆H₅F₃N₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09753488
CAS-Nummer: 106877-32-1