3-(Trifluoroacetyl)pyridine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 2,2,2-Trifluoro-1-(pyridin-3-yl)ethanol
PC908420-1G PC908420-250MG
APOSPC908420-1GEA 806 EUR
APOSPC908420-1G APOSPC908420-250MG
3-(Trifluoroacetyl)pyridine 95%
3-(Trifluoroacetyl)pyridine
Formel: C₇H₆F₃NO
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD16067922
CAS-Nummer: 138624-99-4