4'-Methoxy-2,2,2-trifluoracetophenon 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2,2,2-Trifluoro-1-(4-methoxyphenyl)ethanone
PC907828-10G PC907828-25G
APOSPC907828-10GEA 0 EUR
APOSPC907828-10G APOSPC907828-25G
4'-Methoxy-2,2,2-trifluoracetophenon 95%
4'-Methoxy-2,2,2-trifluoracetophenon
Formel: C₉H₇F₃O₂
Dichte: 1.32 g/cm³ (25 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00018061
CAS-Nummer: 711-38-6