4'-Fluor-2-methylpropiophenon
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4'-Fluoroisobutyrophenone, 1-(4-Fluorophenyl)-2-methylpropan-1-one
PC9071-1G PC9071-25G PC9071-5G
APOSPC9071-1GEA 69.6 EUR
APOSPC9071-1G APOSPC9071-25G APOSPC9071-5G
4'-Fluor-2-methylpropiophenon
4'-Fluor-2-methylpropiophenon
Formel: C₁₀H₁₁FO
Siedepunkt: 95…97 °C/0.7mmHg
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04038305
CAS-Nummer: 26393-91-9