5-Fluoro-2-methylbenzotrifluoride 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC907074-1G PC907074-25G PC907074-5G
APOSPC907074-1GEA 27.7 EUR
APOSPC907074-1G APOSPC907074-25G APOSPC907074-5G
5-Fluoro-2-methylbenzotrifluoride 99%
5-Fluoro-2-methylbenzotrifluoride
Formel: C₈H₆F₄
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11226544
CAS-Nummer: 141872-92-6