(2-(Trifluormethoxy)phenyl)essigsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-(2-(Trifluoromethoxy)phenyl)acetic acid
PC9067-1G
PC9067-5G
PC9067-10G
APOSPC9067-1GEA
21.9
EUR
APOSPC9067-1G
APOSPC9067-5G
APOSPC9067-10G
(2-(Trifluormethoxy)phenyl)essigsäure 98%
(2-(Trifluormethoxy)phenyl)essigsäure
Formel:
F₃COC₆H₄CH₂COOH Schmelzpunkt: 54…56 °C Flammpunkt: 103 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00236325 CAS-Nummer: 220239-67-8 |