3-(Trifluoromethyl)quinoline 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC906529-1G
PC906529-250MG
PC906529-5G
APOSPC906529-1GEA
255
EUR
APOSPC906529-1G
APOSPC906529-250MG
APOSPC906529-5G
3-(Trifluoromethyl)quinoline 95%
3-(Trifluoromethyl)quinoline
Formel:
C₁₀H₆F₃N Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD11007731 CAS-Nummer: 25199-76-2 |