4,5-Difluorophthalonitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC906503-1G PC906503-5G
APOSPC906503-1GEA 54.4 EUR
APOSPC906503-1G APOSPC906503-5G
4,5-Difluorophthalonitrile 95%
4,5-Difluorophthalonitrile
Formel: C₈H₂F₂N₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00061281
CAS-Nummer: 134450-56-9