4-Fluorophenyl chlorothionoformate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: O-(4-Fluorophenyl) Chlorothioformate, Chlorothioformic Acid O-(4-Fluorophenyl) Ester
PC906433-1G PC906433-5G
APOSPC906433-1GEA 109 EUR
APOSPC906433-1G APOSPC906433-5G
4-Fluorophenyl chlorothionoformate 98%
4-Fluorophenyl chlorothionoformate
Formel: C₇H₄ClFOS
Siedepunkt: 82 °C
Schmelzpunkt: 84 °C
Dichte: 1.37 g/cm³ (25 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00134402
CAS-Nummer: 42908-73-6
UN-Nummer: 1760
ADR: 8,III