2-Brom-4-fluor-6-(trifluormethyl)anilin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
6-Bromo-α,α,α,4-tetrafluoro-o-toluidine
PC906319-25G
PC906319-5G
PC906319-100G
APOSPC906319-25GEA
132
EUR
APOSPC906319-25G
APOSPC906319-5G
APOSPC906319-100G
2-Brom-4-fluor-6-(trifluormethyl)anilin 98%
2-Brom-4-fluor-6-(trifluormethyl)anilin
Formel:
C₇H₄BrF₄N Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD04973756 CAS-Nummer: 875664-27-0 |