3-Oxo-3-[4-(trifluoromethyl)phenyl]propanenitrile
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-(Trifluoromethyl)benzoylacetonitrile
PC9059-1G
PC9059-5G
APOSPC9059-1GEA
87.3
EUR
APOSPC9059-1G
APOSPC9059-5G
3-Oxo-3-[4-(trifluoromethyl)phenyl]propanenitrile
3-Oxo-3-[4-(trifluoromethyl)phenyl]propanenitrile
Formel:
C₁₀H₆F₃NO Schmelzpunkt: 43…45 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD02260793 CAS-Nummer: 71682-94-5 |