3-(1,1,2,2-Tetrafluorethoxy)benzoesäure

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

PC9058-100G PC9058-25G
APOSPC9058-100GEA 0 EUR
APOSPC9058-100G APOSPC9058-25G
3-(1,1,2,2-Tetrafluorethoxy)benzoesäure
3-(1,1,2,2-Tetrafluoroethoxy)benzoic acid
Formel: C₉H₆F₄O₃
Schmelzpunkt: 127…128 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00155925
CAS-Nummer: 70126-48-6

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR