Ethyl 2-(5-fluoropyridin-3-yl)acetate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC905564-1G PC905564-250MG
APOSPC905564-1GEA 806 EUR
APOSPC905564-1G APOSPC905564-250MG
Ethyl 2-(5-fluoropyridin-3-yl)acetate 95%
Ethyl-2-(5-fluoropyridin-3-yl)acetate
Formel: C₉H₁₀FNO₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD16748979
CAS-Nummer: 39891-14-0