3-(2-Fluorophenyl)-3-oxopropanenitrile 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Fluorobenzoylacetonitrile
PC9054-1G
PC9054-5G
APOSPC9054-1GEA
62.5
EUR
APOSPC9054-1G
APOSPC9054-5G
3-(2-Fluorophenyl)-3-oxopropanenitrile 97%
3-(2-Fluorophenyl)-3-oxopropanenitrile
Formel:
C₉H₆FNO Schmelzpunkt: 60…62 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD02260800 CAS-Nummer: 31915-26-1 |