(2-(Trifluoromethyl)pyridin-3-yl)methanol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC905183-1G PC905183-5G
APOSPC905183-1GEA 104 EUR
APOSPC905183-1G APOSPC905183-5G
(2-(Trifluoromethyl)pyridin-3-yl)methanol 95%
(2-(Trifluoromethyl)pyridin-3-yl)methanol
Formel: C₇H₆F₃NO
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11100743
CAS-Nummer: 131747-57-4