1-(2-Chloro-5-fluoropyridin-3-yl)ethanone 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC904959-1G PC904959-250MG
APOSPC904959-1GEA 109 EUR
APOSPC904959-1G APOSPC904959-250MG
1-(2-Chloro-5-fluoropyridin-3-yl)ethanone 95%
1-(2-Chloro-5-fluoropyridin-3-yl)ethanone
Formel: C₇H₅ClFNO
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD13563063
CAS-Nummer: 1203499-12-0