Methyl-4,4-difluorocyclohexanecarboxylate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC904570-1G PC904570-25G PC904570-5G
APOSPC904570-1GEA 36.4 EUR
APOSPC904570-1G APOSPC904570-25G APOSPC904570-5G
Methyl-4,4-difluorocyclohexanecarboxylate 97%
Methyl-4,4-difluorocyclohexanecarboxylate
Formel: C₈H₁₂F₂O₂
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD11040454
CAS-Nummer: 121629-14-9