2,2,3,3-Tetrafluoropropyl-p-toluenesulphonate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC9037-100G PC9037-25G
APOSPC9037-100GEA 673 EUR
APOSPC9037-100G APOSPC9037-25G
2,2,3,3-Tetrafluoropropyl-p-toluenesulphonate
2,2,3,3-Tetrafluoropropyl-p-toluenesulphonate
Formel: C₁₀H₁₀F₄O₃S
Siedepunkt: 134…136 °C/0,5mmHg
Schmelzpunkt: 13…16 °C
Dichte: 1,397 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: >110 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00155960
CAS-Nummer: 786-31-2