2-(2,4-Difluorphenyl)pyridin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC902787-100G
PC902787-25G
APOSPC902787-100GEA
409
EUR
APOSPC902787-100G
APOSPC902787-25G
2-(2,4-Difluorphenyl)pyridin 98%
2-(2,4-Difluorophenyl)pyridine
Formel:
C₁₁H₇F₂N Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD07787526 CAS-Nummer: 391604-55-0 |