2-Acetyl-3-fluorpyridin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC902771-1G PC902771-5G PC902771-25G
APOSPC902771-1GEA 23.2 EUR
APOSPC902771-1G APOSPC902771-5G APOSPC902771-25G
2-Acetyl-3-fluorpyridin 98%
2-Acetyl-3-fluorpyridin
Formel: C₇H₆FNO
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06659495
CAS-Nummer: 87674-20-2