5-Fluor-2-methyl-4-nitroanilin 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC902444-100G PC902444-25G
APOSPC902444-100GEA 488 EUR
APOSPC902444-100G APOSPC902444-25G
5-Fluor-2-methyl-4-nitroanilin 95%
5-Fluor-2-methyl-4-nitroanilin
Formel: C₇H₇FN₂O₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07368827
CAS-Nummer: 633327-50-1