4-(Trifluoromethyl)indole 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 4-(Trifluoromethyl)-1H-indole
PC902315-1G PC902315-250MG PC902315-5G
APOSPC902315-1GEA 127 EUR
APOSPC902315-1G APOSPC902315-250MG APOSPC902315-5G
4-(Trifluoromethyl)indole 97%
4-(Trifluoromethyl)indole
Formel: C₉H₆F₃N
Molekulargewicht: 185.149 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09954766
CAS-Nummer: 128562-95-8