1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]pyrrole 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC9023-1G
PC9023-5G
APOSPC9023-1GEA
29.2
EUR
APOSPC9023-1G
APOSPC9023-5G
1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]pyrrole 97%
1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]pyrrole
Formel:
C₁₂H₇F₆N Schmelzpunkt: 43 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00053048 CAS-Nummer: 175136-60-4 |