1-Ethyl-6-fluorbenzimidazol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC902248-1G PC902248-5G PC902248-25G
APOSPC902248-1GEA 132 EUR
APOSPC902248-1G APOSPC902248-5G APOSPC902248-25G
1-Ethyl-6-fluorbenzimidazol 98%
1-Ethyl-6-fluorobenzimidazole
Formel: C₉H₉FN₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD12546504
CAS-Nummer: 1187385-87-0