N-Ethyl-4-fluorbenzamid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC901487-100G PC901487-25G PC901487-5G
APOSPC901487-100GEA 899 EUR
APOSPC901487-100G APOSPC901487-25G APOSPC901487-5G
N-Ethyl-4-fluorbenzamid 98%
N-Ethyl-4-fluorbenzamid
Formel: C₉H₁₀FNO
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01214153
CAS-Nummer: 772-18-9