2-Piperidin-1-yl-5-(trifluoromethyl)pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
PC8992-1G
PC8992-100MG
PC8992-250MG
PC8992-500MG
PC8992-2.5G
PC8992-5G
APOSPC8992-1GEA
393
EUR
APOSPC8992-1G
APOSPC8992-100MG
APOSPC8992-250MG
APOSPC8992-500MG
APOSPC8992-2.5G
APOSPC8992-5G
2-Piperidin-1-yl-5-(trifluoromethyl)pyridine
2-Piperidin-1-yl-5-(trifluoromethyl)pyridine
Formel:
C₁₁H₁₃F₃N₂ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00547912 CAS-Nummer: 132664-24-5 |