1-[6-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]piperidine-4-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
PC8978-1G
PC8978-10MG
PC8978-50MG
PC8978-100MG
PC8978-250MG
PC8978-500MG
APOSPC8978-1GEA
275
EUR
APOSPC8978-1G
APOSPC8978-10MG
APOSPC8978-50MG
APOSPC8978-100MG
APOSPC8978-250MG
APOSPC8978-500MG
1-[6-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]piperidine-4-carboxylic acid
1-[6-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]piperidine-4-carboxylic acid
Formel:
C₁₂H₁₃F₃N₂O₂ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD08235221 CAS-Nummer: 582325-39-1 |