2-Hydroxy-4-(trifluormethyl)anilin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC8948-1G PC8948-5G PC8948-10G PC8948-25G
APOSPC8948-1GEA 55.1 EUR
APOSPC8948-1G APOSPC8948-5G APOSPC8948-10G APOSPC8948-25G
2-Hydroxy-4-(trifluormethyl)anilin 97%
2-Hydroxy-4-(trifluormethyl)anilin
Formel: C₇H₆F₃NO
Schmelzpunkt: 114…115 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD08056279
CAS-Nummer: 454-82-0