5-Brom-1,3-dichlor-2-fluorbenzol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3,5-Dichloro-4-fluorobromobenzene
PC8928-100G
PC8928-25G
PC8928-5G
APOSPC8928-100GEA
63.8
EUR
APOSPC8928-100G
APOSPC8928-25G
APOSPC8928-5G
5-Brom-1,3-dichlor-2-fluorbenzol
5-Brom-1,3-dichlor-2-fluorbenzol
Formel:
C₆H₂BrCl₂F Siedepunkt: 227 °C Schmelzpunkt: 22.2 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09996901 CAS-Nummer: 17318-08-0 UN-Nummer: 3082 ADR: 9+EHS,III |