2-Fluor-m-toluidin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC8849-5G PC8849-25G PC8849-100G
APOSPC8849-5GEA 21.9 EUR
APOSPC8849-5G APOSPC8849-25G APOSPC8849-100G
2-Fluor-m-toluidin
2-Fluor-m-toluidin
Formel: C₇H₈FN
Dichte: 1,1 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 80 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06410915
CAS-Nummer: 1978-33-2