2-Brom-3-fluorpyridin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC8846-5G PC8846-100G PC8846-25G
APOSPC8846-5GEA 21.9 EUR
APOSPC8846-5G APOSPC8846-100G APOSPC8846-25G
2-Brom-3-fluorpyridin 98%
2-Bromo-3-fluoropyridine
Formel: C₅H₃BrFN
Dichte: 1.74 g/cm³ (25 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04114128
CAS-Nummer: 40273-45-8
UN-Nummer: 2810
ADR: 6.1,III