5-Fluor-2-(trifluormethyl)benzoylchlorid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
alpha,alpha,alpha,5-Tetrafluoro-o-toluoyl chloride
PC8790-25G
PC8790-5G
PC8790-100G
APOSPC8790-25GEA
214
EUR
APOSPC8790-25G
APOSPC8790-5G
APOSPC8790-100G
5-Fluor-2-(trifluormethyl)benzoylchlorid 97%
5-Fluor-2-(trifluormethyl)benzoylchlorid
Formel:
C₈H₃ClF₄O Siedepunkt: 168…169 °C Dichte: 1.5 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 86 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00083534 CAS-Nummer: 216144-70-6 UN-Nummer: 3265 ADR: 8,II |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...