N-(2-Chloroethyl)-N'-(4-fluorophenyl)urea
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC8779-1G
PC8779-5G
APOSPC8779-1GEA
94.4
EUR
APOSPC8779-1G
APOSPC8779-5G
N-(2-Chloroethyl)-N'-(4-fluorophenyl)urea
N-(2-Chloroethyl)-N'-(4-fluorophenyl)urea
Formel:
C₉H₁₀ClFN₂O Schmelzpunkt: 132 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD03787786 CAS-Nummer: 13908-32-2 |