Methyl-2-fluor-4-nitrobenzoat
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Methyl 2-fluoro-4-nitrobenzoate
PC8742-10G PC8742-1G PC8742-5G
APOSPC8742-10GEA 34.8 EUR
APOSPC8742-10G APOSPC8742-1G APOSPC8742-5G
Methyl-2-fluor-4-nitrobenzoat
Methyl-2-fluor-4-nitrobenzoat
Formel: C₈H₆FNO₄
Schmelzpunkt: 73…75 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08444028
CAS-Nummer: 392-09-6