Fmoc-4-fluoro-L-phenylalanine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-4-fluoro-L-phenylalanine, Fmoc-p-fluoro-Phe-OH, Fmoc-Phe(4-F)-OH, (S)-2-[[[(9H-Fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl]amino]-3-(4-fluorophenyl)propanoic acid, N-Fmoc-4-fluoro-L-phenylalanine
PC8734-1G
PC8734-25G
PC8734-5G
APOSPC8734-1GEA
62.5
EUR
APOSPC8734-1G
APOSPC8734-25G
APOSPC8734-5G
Fmoc-4-fluoro-L-phenylalanine 97%
Fmoc-4-fluoro-L-phenylalanine
Formel:
C₂₄H₂₀FNO₄ Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00191197 CAS-Nummer: 169243-86-1 |