4-Brom-2,2-difluor-1,3-benzodioxol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Bromo-2,2-difluorobenzo[d][1,3]dioxole
PC8601-250MG PC8601-5G PC8601-25G
APOSPC8601-250MGEA 29 EUR
APOSPC8601-250MG APOSPC8601-5G APOSPC8601-25G
4-Brom-2,2-difluor-1,3-benzodioxol 97%
4-Brom-2,2-difluor-1,3-benzodioxol
Formel: C₇H₃BrF₂O₂
Siedepunkt: 78…79 °C/12mmHg
Dichte: 1.721 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 90.6 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01631385
CAS-Nummer: 144584-66-7