Methyl-5-iodo-2-oxo-1-[4-(trifluoromethyl)benzyl]-1,2-dihydro-3-pyridinecarboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
PC8597-1G
PC8597-5G
APOSPC8597-1GEA
538
EUR
APOSPC8597-1G
APOSPC8597-5G
Methyl-5-iodo-2-oxo-1-[4-(trifluoromethyl)benzyl]-1,2-dihydro-3-pyridinecarboxylate
Methyl-5-iodo-2-oxo-1-[4-(trifluoromethyl)benzyl]-1,2-dihydro-3-pyridinecarboxylate
Formel:
C₁₅H₁₁F₃INO₃ Schmelzpunkt: 134…136 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09027149 CAS-Nummer: 937602-50-1 |