Ethyl 2-[3-fluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazole-4-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
PC8584-1G PC8584-5G
APOSPC8584-1GEA 538 EUR
APOSPC8584-1G APOSPC8584-5G
Ethyl 2-[3-fluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazole-4-carboxylate
Ethyl-2-[3-fluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazole-4-carboxylate
Formel: C₁₃H₉F₄NO₂S
Schmelzpunkt: 111…113 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09027134
CAS-Nummer: 937602-41-0